1,4-Dichlor-2-butin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dichlorobut-2-yne
OR5528-25G
OR5528-5G
OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA
70.2
EUR
APOSOR5528-25G
APOSOR5528-5G
APOSOR5528-100G
1,4-Dichlor-2-butin 98+%
1,4-Dichlor-2-butin
Formel:
C₄H₄Cl₂ Molekulargewicht: 122.98 g/mol Siedepunkt: 165…168 °C Schmelzpunkt: -34.5 Dichte: 1.258 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000981 CAS-Nummer: 821-10-3 EINECS: 212-474-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1 II |