5-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}pentansäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55278-25G
OR55278-5G
APOSOR55278-25GEA
116
EUR
APOSOR55278-25G
APOSOR55278-5G
5-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}pentansäure
5-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}pentansäure
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄ Schmelzpunkt: 99…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00188458 CAS-Nummer: 23135-50-4 |