1,3-Benzoldithiol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 95.7 EUR
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzoldithiol
1,3-Benzoldithiol
Formel: C₆H₆S₂
Siedepunkt: 244 °C
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004842
CAS-Nummer: 626-04-0