7-Octenoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55219-1G
OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA
96.3
EUR
APOSOR55219-1G
APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formel:
C₈H₁₄O₂ Dichte: 0,925 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258724 CAS-Nummer: 18719-24-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |