Cyclopentylmethylether (CPME) 99% stabilisiert
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 94.4 EUR
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Cyclopentylmethylether (CPME) 99% stabilisiert
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel: C₆H₁₂O
Molekulargewicht: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Schmelzpunkt: –134 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 II