trans-4-Hydroxyzimtsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 213 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxyzimtsäure
trans-4-Hydroxyzimtsäure
Formel: C₉H₈O₃
Schmelzpunkt: 214 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004399
CAS-Nummer: 501-98-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR