2-Brom-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55195-1G OR55195-5G
APOSOR55195-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55195-1G APOSOR55195-5G
2-Brom-6-nitrobenzoesäure
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekulargewicht: 246.0200 g/mol
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13688997
CAS-Nummer: 38876-67-4