Diethylenglykol-monobenzylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G
OR55194-1KG
OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA
94.8
EUR
APOSOR55194-100G
APOSOR55194-1KG
APOSOR55194-500G
Diethylenglykol-monobenzylether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formel:
C₁₁H₁₆O₃ Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00029649 CAS-Nummer: 2050-25-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...