5-Brom-1,3-benzodioxol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole

OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 36.4 EUR
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Brom-1,3-benzodioxol 95%
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅BrO₂
Siedepunkt: 85…86 °C/1mmHg
Dichte: 1.669 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005821
CAS-Nummer: 2635-13-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR