Eicosanedioic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 68.3 EUR
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Formel: C₂₀H₃₈O₄
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: 127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059627
CAS-Nummer: 2424-92-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR