6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55104-100MG
OR55104-250MG
OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA
105
EUR
APOSOR55104-100MG
APOSOR55104-250MG
APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15071436 CAS-Nummer: 1021859-29-9 |