2,4-Dichlor-3-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5510-100MG
OR5510-1G
OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA
58.2
EUR
APOSOR5510-100MG
APOSOR5510-1G
APOSOR5510-250MG
2,4-Dichlor-3-nitrophenol
2,4-Dichlor-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₃ Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08059572 CAS-Nummer: 38902-87-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...