1-Benzyl-2-pyrrolidinon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
OR55077-100G OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA 163 EUR
APOSOR55077-100G APOSOR55077-500G
1-Benzyl-2-pyrrolidinon 99%
1-Benzyl-2-pyrrolidinon
Formel: C₁₁H₁₃NO
Dichte: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003195
CAS-Nummer: 5291-77-0