5'-Bromo-m-terphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
OR55071-25G OR55071-5G
APOSOR55071-25GEA 44.4 EUR
APOSOR55071-25G APOSOR55071-5G
5'-Bromo-m-terphenyl
5'-Bromo-m-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
Schmelzpunkt: 111 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00196170
CAS-Nummer: 103068-20-8