2-Chlor-5-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
OR5503-25G
OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA
0
EUR
APOSOR5503-25G
APOSOR5503-500G
2-Chlor-5-nitrotoluol
2-Chlor-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Siedepunkt: 94…96 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041430 CAS-Nummer: 13290-74-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...