(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 294 EUR
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formel: C₃H₈N₂O₂·HCl
Schmelzpunkt: 231…233 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065497
CAS-Nummer: 1482-97-9