5-Amino-2-brompyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-brompyridin 99%
5-Amino-2-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646116
CAS-Nummer: 13534-97-9