4-Iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 111 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodanilin 98%
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4