1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
OR54564-10G
OR54564-5G
APOSOR54564-10GEA
159
EUR
APOSOR54564-10G
APOSOR54564-5G
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Intermediate in Ribociclib synthesis.
Formel:
C₁₄H₂₀N₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11849291 CAS-Nummer: 571189-16-7 |