1,2-Benzanthraquinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54503-5G OR54503-1G OR54503-25G
APOSOR54503-5GEA 81.2 EUR
APOSOR54503-5G APOSOR54503-1G APOSOR54503-25G
1,2-Benzanthraquinone
1,2-Benzanthraquinone
Formel: C₁₈H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003596
CAS-Nummer: 2498-66-0