N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
OR54483-100G
OR54483-1KG
OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA
75.9
EUR
APOSOR54483-100G
APOSOR54483-1KG
APOSOR54483-500G
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Formel:
C₅H₁₄N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008216 CAS-Nummer: 109-55-7 UN-Nummer: 2734 ADR: 8+3,II |