Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formel: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Schmelzpunkt: 250 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064686
CAS-Nummer: 37366-09-9