β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
OR54450-100G
OR54450-500G
OR54450-25G
APOSOR54450-100GEA
151
EUR
APOSOR54450-100G
APOSOR54450-500G
APOSOR54450-25G
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClNO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00058258 CAS-Nummer: 58620-93-2 |