N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 69.8 EUR
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Formel: C₈H₉N₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005590
CAS-Nummer: 5418-95-1