(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G
OR54380-5G
OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA
60.9
EUR
APOSOR54380-25G
APOSOR54380-5G
APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ Molekulargewicht: 212.29 g/mol Schmelzpunkt: 80…85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082751 CAS-Nummer: 29841-69-8 |