Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzoate
OR54324-1G
OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA
321
EUR
APOSOR54324-1G
APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₄INO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12827829 CAS-Nummer: 1186405-03-7 |