4-Brom-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5425-25G
OR5425-5G
OR5425-1G
OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA
43.5
EUR
APOSOR5425-25G
APOSOR5425-5G
APOSOR5425-1G
APOSOR5425-100G
4-Brom-2-iodanilin
4-Brom-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅BrIN Molekulargewicht: 297.92 g/mol Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093764 CAS-Nummer: 66416-72-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |