4-Brom-3-chloranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Brom-3-chloranisol 98%
4-Brom-3-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070742
CAS-Nummer: 50638-46-5