Tetrabutylammoniumtetrahydroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
OR5417-50G OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA 227 EUR
APOSOR5417-50G APOSOR5417-100G
Tetrabutylammoniumtetrahydroborat
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Formel: C₁₆H₄₀BN
Schmelzpunkt: 126…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012035
CAS-Nummer: 33725-74-5
UN-Nummer: 3131
ADR: 4.3+8,II