1-Chlor-4-nitrobenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 84.1 EUR
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Chlor-4-nitrobenzol 98+%
1-Chlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 242 °C
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1.298 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
UN-Nummer: 1578
ADR: 6.1,II