1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 23.2 EUR
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076999
CAS-Nummer: 84358-13-4