2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052311
CAS-Nummer: 6579-54-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III