5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 72.5 EUR
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid 95%
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Molekulargewicht: 217.1 g/mol
Siedepunkt: 112…117 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III