4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 91.6 EUR
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formel: C₆H₆O₃
Schmelzpunkt: 188…190 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006641
CAS-Nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2