4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632203
CAS-Nummer: 99768-12-4