2,6-Dichlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-25G
OR5330-5G
OR5330-1G
OR5330-10G
APOSOR5330-25GEA
46.8
EUR
APOSOR5330-25G
APOSOR5330-5G
APOSOR5330-1G
APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorphenylboronsäure 98%
2,6-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Schmelzpunkt: 151…154 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064869 CAS-Nummer: 73852-17-2 |