N-Ethylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
OR5309-100ML
OR5309-25ML
OR5309-500ML
APOSOR5309-100MLEA
81.5
EUR
APOSOR5309-100ML
APOSOR5309-25ML
APOSOR5309-500ML
N-Ethylbenzylamin 97%
N-Ethylbenzylamin
Formel:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Siedepunkt: 191…194 °C/760mmHg Dichte: 0.909 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009031 CAS-Nummer: 14321-27-8 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,II |