Methyl-3-hydroxybenzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 290 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl-3-hydroxybenzoat 99%
Methyl-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 280…281 °C/708mmHg
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002295
CAS-Nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5