D-(+)-Glucosamin-hydrochlorid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-deoxy-D-glucopyranose Hydrochloride, D-Glucosamine hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 52.2 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamin-hydrochlorid 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₅
Schmelzpunkt: ca 192 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135831
CAS-Nummer: 66-84-2
EINECS: 200-638-1