6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52768-1G
OR52768-250MG
APOSOR52768-1GEA
422
EUR
APOSOR52768-1G
APOSOR52768-250MG
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06447399 CAS-Nummer: 55403-29-7 |