5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 50.2 EUR
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13189494
CAS-Nummer: 1060812-84-1