(4-Chlorphenoxy)acetylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR52691-100G
OR52691-25G
OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA
248
EUR
APOSOR52691-100G
APOSOR52691-25G
APOSOR52691-500G
(4-Chlorphenoxy)acetylchlorid
(4-Chlorphenoxy)acetylchlorid
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Siedepunkt: 165 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000727 CAS-Nummer: 4122-68-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |