Etilefrin-hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52664-25G
OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA
618
EUR
APOSOR52664-25G
APOSOR52664-5G
Etilefrin-hydrochlorid
Etilefrine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Schmelzpunkt: 122 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060167 CAS-Nummer: 943-17-9 EINECS: 213-398-8 |