2-Amino-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G
OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA
105
EUR
APOSOR5257-100G
APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 198…200 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007692 CAS-Nummer: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...