3,5-Dihydroxytoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 186 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluol
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 287…290 °C
Schmelzpunkt: 106…112 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2