(1S,2S)-1-Amino-2-indanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52536-1G OR52536-5G
APOSOR52536-1GEA 37.3 EUR
APOSOR52536-1G APOSOR52536-5G
(1S,2S)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formel: C₉H₁₁NO
Schmelzpunkt: 142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275383
CAS-Nummer: 163061-74-3