Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G
OR52418-1G
OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA
344
EUR
APOSOR52418-10G
APOSOR52418-1G
APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13152267 CAS-Nummer: 130369-36-7 |