6-Methyl-2-pyridon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 94.5 EUR
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Methyl-2-pyridon
6-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5