(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 69.8 EUR
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Siedepunkt: 171…178 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Flammpunkt: 250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001911
CAS-Nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1