2,4,6-Trimethylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
OR5226-100G
OR5226-25G
OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA
238
EUR
APOSOR5226-100G
APOSOR5226-25G
APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₂ Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236060 CAS-Nummer: 5980-97-2 |